Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-GPR125 Goat Antibody

Lieferant: OriGene
ORIGTA305855EA 438 EUR InStock
ORIGTA305855
Anti-GPR125 Goat Antibody
Antikörper
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-3?g/ml

Type: Primary
Antigen: GPR125 (G protein-coupled receptor 125)
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (Goat)
Reactivity: Human

Bestellen
 

BESTELLEN

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge