Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-LIG1 Goat Antibody
Lieferant: OriGene
ORIGTA305925EA 438 EUR InStock
ORIGTA305925
Anti-LIG1 Goat Antibody
Antikörper
Recommended Dilutions: Western Blot: 01-03?g/ml
Type: Primary
Antigen: LIG1 (ligase I, DNA, ATP-dependent)
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (Goat)
Reactivity: Human, Rat
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge