Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-IRAK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: OriGene
ORIGTA305934EA 482 EUR InStock
ORIGTA305934
Anti-IRAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Immunoprecipitation: 2-4 ?g/sample; Immunofluorescence: 20 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: IRAK1 (interleukin-1 receptor-associated kinase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Bestellen
 

BESTELLEN

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge