Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-NCSTN Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: OriGene
ORIGTA306369EA 482 EUR InStock
ORIGTA306369
Anti-NCSTN Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NCSTN (nicastrin)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge