Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-MYOC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F8]

Lieferant: Abnova
Type: Primary
Antigen: MYOC
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µg ABNOH00004653-M01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol MYOC
Antigen name Myosin C
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 4F8
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms Myocilin 55 kDa subunit, Trabecular meshwork-induced glucocorticoid response protein, MYOC, GPOA, GLC1A, Myocilin, JOAG, JOAG1, TIGR
Gene ID 4653
Cross adsorption non
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge