Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-NAGA Mouse Polyclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Type: Primary
Antigen: NAGA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl ABNOH00004668-B01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol NAGA
Antigen name N-acetylgalactosaminidase, alpha
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Isotyp none
Western blot Yes
Antigen synonyms GALB, D22S674
Gene ID 4668
Cross adsorption non
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge