Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HNRNPM Mouse Polyclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Type: Primary
Antigen: HNRNPM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl ABNOH00004670-A01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HNRNPM
Antigen name Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms HNRPM, HNRPM4, hnRNP M, HNRNPM4, HTGR1, NAGR1, CEAR
Gene ID 4670
Cross adsorption non
Immunogen HNRPM (NP_005959, 17 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Sequence KMEEESGAPGVPSGNGAPGPKGEGERPAQNEKRKEKNIKRGGNRFEPYANPTKRYRAFITNIPFDVKWQSLKDLVKEKVGEVTYVELLMDAEGKSR
Form Liquid
Storage buffer 50 % glycerol
Lagertemperatur Store at – 20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge