Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-NPC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µg ABNOH00010577-D01P
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp none
Western blot Yes
Antigen synonyms Niemann-Pick disease, epididymal secretory protein, epididymal secretory protein E1, NPC2, tissue-specific secretory protein, HE1, EDDM1, MGC1333, type C2, NP-C2, epididymal protein 1
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge