Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TNFRSF19 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: Biorbyt
Immunochemistry: 5 μg/ml; Western Blot: 5-2 μg/ml

Type: Primary
Antigen: TNFRSF19 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG BIRBORB87965-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TNFRSF19
Antigen name tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Purification purified by Protein G chromatography
Storage buffer PBS, 0,02% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge