Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-KRT18 Mouse monoclonal antibody unconjugated

Lieferant: Biorbyt
Immunochemistry: 1:100; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG BIRBORB96337-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol KRT18
Antigen name keratin 18
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Immunogen human keratin 18 isolated from breast carcinoma cell line PMC-42
Storage buffer PBS containing 15 mM sodium azide, pH 7,4
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge