Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-CCNB1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: V143.1]

Lieferant: Abcam
Type: Primary
Antigen: CCNB1 (cyclin B1)
Clonality: monoclonal
Clone: V143.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 50 µG ABCAAB18219-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol CCNB1
Antigen name cyclin B1
Reaktivität Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone V143.1
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge