Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SEK1/MK44/MAP2K4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D10D8, 4G11B2, 2D10C4, 2D10C3]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15308 targets MAP2K4 in IHC applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15308 immunogen is purified recombinant fragment of MAP2K4 expressed in E. Coli. This gene encodes a dual specificity protein kinase that belongs to the Ser/Thr protein kinase family. This kinase is a direct activator of MAP kinases in response to various environmental stresses or mitogenic stimuli. It has been shown to activate MAPK8/JNK1, MAPK9/JNK2, and MAPK14/p38, but not MAPK1/ERK2 or MAPK3/ERK3. This kinase is phosphorylated, and thus activated by MAP3K1/MEKK. The knockout studies in mice suggested the roles of this kinase in mediating survival signal in T cell development, as well as in the organogenesis of liver.

Type: Primary
Antigen: SEK1/MK44/MAP2K4
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D10D8, 4G11B2, 2D10C4, 2D10C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515308 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SEK1/MK44/MAP2K4
Antigen name Mitogen-activated protein kinase kinase 4
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 2D10D8, 4G11B2, 2D10C4, 2D10C3
Wirt Mouse
Isotyp IgM
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms MAP2K4
Gene ID 6416
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of MAP2K4 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge