Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-GSTP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F2C2]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15309 targets GSTP1 in FACS, IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15309 immunogen is purified recombinant fragment of human GSTP1 expressed in E. Coli. MA5-15309 detects GSTP1 which has a predicted molecular weight of approximately 23kDa. Glutathione S-transferases are a family of enzymes that play an important role in detoxification by catalyzing the conjugation of many hydrophobic and electrophilic compounds with reduced glutathione. Based on their biochemical, immunologic, and structural properties, the soluble GSTs are categorized into 4 main classes: alpha, mu, pi, and theta. This GST family member is a polymorphic gene encoding active, functionally different GSTP1 variant proteins that are thought to function in xenobiotic metabolism and play a role in susceptibility to cancer, and other diseases.

Type: Primary
Antigen: GSTP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F2C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515309 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol GSTP1
Antigen name Glutathione S-transferase pi 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 3F2C2
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms PI, FAEES3, DFN7, GSTP1, GST3
Gene ID 2950
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of human GSTP1 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und erhöhtes Engagement

Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.

MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN