Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-4E-BP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11G12C11]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15314 targets 4E-BP1 in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15314 immunogen is purified recombinant fragment of 4EBP1 expressed in E. Coli. This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E , which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.

Type: Primary
Antigen: 4E-BP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 11G12C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 ug 100 µG PIEAMA515314 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol 4E-BP1
Antigen name Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 11G12C11
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms PHAS-I, 4EBP1, BP-1, MGC4316, 4E-BP1, EIF4EBP1
Gene ID 1978
Immunogen Purified recombinant fragment of 4EBP1 expressed in E. Coli.
Purification purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge