Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-INHA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A2]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15315 targets INHA (Inhibin alpha) in IF and IHC applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15315 immunogen is purified recombinant fragment of human INHA expressed in E. Coli. MA5-15315 detects INHA (Inhibin alpha) which has a predicted molecular weight of approximately 40kDa. This gene encodes the alpha subunit of inhibins A and B protein complexes. These complexes negatively regulate follicle stimulating hormone secretion from the pituitary gland. Inhibins have also been implicated in regulating numerous cellular processes including cell proliferation, apoptosis, immune response and hormone secretion.

Type: Primary
Antigen: INHA
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 ug 100 µG PIEAMA515315 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol INHA
Antigen name Inhibin Alpha
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 4A2
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms inhibin, alpha, INHA
Gene ID 3623
Immunogen Purified recombinant fragment of human INHA expressed in E. Coli.
Purification purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge