Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F12B4,2F12H2]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15316 targets PR in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15316 immunogen is purified recombinant fragment of PR expressed in E. Coli. This gene encodes a member of the steroid receptor superfamily. The encoded protein mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. This gene uses two distinct promotors and translation start sites in the first exon to produce two isoforms, A and B. The two isoforms are identical except for the additional 165 amino acids found in the N-terminus of isoform B and mediate their own response genes and physiologic effects with little overlap.

Type: Primary
Antigen: PR
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F12B4,2F12H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µG PIEAMA515316 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PR
Antigen name Progesterone Receptor
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 2F12B4,2F12H2
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms PR, PGR, NR3C3
Gene ID 5241
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of PR expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge