Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-BRAF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H12F1, 1H12G10,1F12F11C9]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15317 targets BRAF in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15317 immunogen is purified recombinant fragment of BRAF expressed in E. Coli. This gene encodes a protein belonging to the raf/mil family of serine/threonine protein kinases. This protein plays a role in regulating the MAP kinase/ERKs signaling pathway, which affects cell division, differentiation, and secretion. Mutations in this gene are associated with cardiofaciocutaneous syndrome, a disease characterized by heart defects, mental retardation and a distinctive facial appearance. Mutations in this gene have also been associated with various cancers, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, malignant melanoma, thyroid carcinoma, non-small cell lung carcinoma, and adenocarcinoma of lung. A pseudogene, which is located on chromosome X, has been identified for this gene.

Type: Primary
Antigen: BRAF
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H12F1, 1H12G10,1F12F11C9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515317 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol BRAF
Antigen name Serine/threonine-protein kinase B-Raf
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 1H12F1, 1H12G10,1F12F11C9
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms BRAF
Gene ID 673
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of BRAF expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge