Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-APOM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8F12C6B8]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15322 targets ApoM in IF and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15322 immunogen is purified recombinant fragment of human ApoM expressed in E. Coli. MA5-15322 detects ApoM which has a predicted molecular weight of approximately 21kDa. The protein encoded by this gene is an apolipoprotein and member of the lipocalin protein family. It is found associated with high density lipoproteins and to a lesser extent with low density lipoproteins and triglyceride-rich lipoproteins. The encoded protein is secreted through the plasma membrane but remains membrane-bound, where it is involved in lipid transport. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only one of them has been fully characterized.

Type: Primary
Antigen: APOM
Clonality: Monoclonal
Clone: 8F12C6B8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Primates




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 ug 100 µG PIEAMA515322 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol APOM
Antigen name Apolipoprotein M
Reaktivität Primates, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 8F12C6B8
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms MGC22400, HSPC336, APOM, NG20, G3a
Gene ID 55937
Immunogen Purified recombinant fragment of human ApoM expressed in E. Coli.
Purification purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge