Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8B8, 2C8E8,3C8D8]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15325 targets S100A1 in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15325 immunogen is purified recombinant fragment of S100A1 expressed in E. Coli. The protein encoded by this gene is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100 genes include at least 13 members which are located as a cluster on chromosome 1q21. This protein may function in stimulation of Ca2+-induced Ca2+ release, inhibition of microtubule assembly, and inhibition of protein kinase C-mediated phosphorylation. Reduced expression of this protein has been implicated in cardiomyopathies.

Type: Primary
Antigen: S100A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C8B8, 2C8E8,3C8D8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515325 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol S100A1
Antigen name S100 Calcium Binding Protein A1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 2C8B8, 2C8E8,3C8D8
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms S100A1, S100A, S100-alpha, S100
Gene ID 6271
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of S100A1 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge