Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8D7]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15327 targets C-Kit in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15327 immunogen is purified recombinant fragment of C-kit expressed in E. Coli. MA5-15327 detects C-Kit which has a predicted molecular weight of approximately 145kDa. C-kit (CD117, 145kDa) functions as a tyrosine kinase receptor which becomes activated upon binding of its ligand SCF (stem-cell factor), the C-kit gene encodes the human homolog of the proto-oncogene c-kit. which was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT is a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor). Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous lukemia, and piebaldism.

Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Monoclonal
Clone: 8D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515327 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol KIT
Antigen name Proto-oncogene Receptor Tyrosine Kinase
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 8D7
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms p145 c-kit, mast/stem cell growth factor receptor Kit, piebald trait protein, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, CD117, PBT, SCFR, soluble KIT variant 1, tyrosine-protein kinase Kit, proto-oncogene c-Kit, C-Kit, ckit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Gene ID 3815
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of C-kit expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und erhöhtes Engagement

Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.

MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN