Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H5E7, 9B10D4]
Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15331 targets CD34 in IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15331 immunogen is purified recombinant fragment of CD34 expressed in E. Coli. CD34 is a monomeric cell surface antigen with a molecular mass of approximately 110 kD that is selectively expressed on human hematopoietic progenitor cells.
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H5E7, 9B10D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515331 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CD34
Antigen name CD34 molecule
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 4H5E7, 9B10D4
Wirt Mouse
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms hematopoietic progenitor cell antigen CD34, RP11-328D5.2, Mucosialin, CD34 antigen
Gene ID 947
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of CD34 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage Buffer ascites, 0.03% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge