Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TXN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H6H6]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15333 targets Thioredoxin (TRX) in WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15333 immunogen is purified recombinant fusion protein with Thioredoxin (TRX) tag. MA5-15333 detects Thioredoxin (TRX) which has a predicted molecular weight of approximately 12kDa. Thioredoxin (TRX) is a small ubiquitous protein (MW12kDa) which is exist in a wide variety of prokaryotic and eukaryotic cells. Trx contains a redox active disulfide/dithiol group within the conserved Cys-Gly-Pro-Cys active site.

Type: Primary
Antigen: TXN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H6H6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515333 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TXN1
Antigen name Thioredoxin 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 1H6H6
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Antigen synonyms Thioredoxin, TRX
Gene ID 7295
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fusion protein with Thioredoxin (TRX) tag.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge