Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G12C2]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15339 targets GSK3 alpha in WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15339 immunogen is purified recombinant fragment of GSK3 alpha expressed in E. Coli. Glycogen synthase kinase 3-alpha is a multifunctional protein serine kinase, homologous to Drosophila 'shaggy' and implicated in the control of several regulatory proteins including glycogen synthase and transcription factors and PI3K signaling pathways }).

Type: Primary
Antigen: GSK3A
Clonality: Monoclonal
Clone: 6G12C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515339 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol GSK3A
Antigen name Glycogen synthase kinase 3 alpha
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 6G12C2
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Antigen synonyms GSK3A, DKFZp686D0638
Gene ID 2931
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of GSK3 alpha expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge