Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TYRO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C10E8, 9A3F2]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15340 targets TYRO3 in ICC, IF and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15340 immunogen is purified recombinant fragment of TYRO3 expressed in E. Coli. The gene is part of a 3-member transmembrane receptor kinase receptor family with a processed pseudogene distal on chromosome 15. The encoded protein is activated by the products of the growth arrest-specific gene 6 and protein S genes and is involved in controlling cell survival and proliferation, spermatogenesis, immunoregulation and phagocytosis. The encoded protein has also been identified as a cell entry factor for Ebola and Marburg viruses.

Type: Primary
Antigen: TYRO3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C10E8, 9A3F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515340 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TYRO3
Antigen name TYRO3 Protein Tyrosine Kinase
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 1C10E8, 9A3F2
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms TYRO3, Dtk, RSE, Brt, Tif, Sky, BYK, FLJ16467
Gene ID 7301
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of TYRO3 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping