Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-RSK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1D7A9,10B1D7E12,10B1D7]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15341 targets RSK1 in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15341 immunogen is purified recombinant fragment of human RSK1 expressed in E. Coli. This gene encodes a member of the RSK family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Type: Primary
Antigen: RSK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1D7A9,10B1D7E12,10B1D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515341 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol RSK1
Antigen name Ribosomal Protein S6 kinase 90kDa Polypeptide
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 10B1D7A9,10B1D7E12,10B1D7
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms RPS6KA1, HU-1, MAPKAPK1A, RSK1, RSK
Gene ID 6195
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of human RSK1 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge