Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-ER Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D4B1,5D4E3]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15344 targets ER in WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15344 immunogen is purified recombinant fragment of ER expressed in E. Coli. ER (estrogen receptor 1) a member of the steroid receptor superfamily, contains highly conserved DNA binding (DBD) and ligand binding domains (LBD). Through its estrogen-independent and estrogen-dependent activation domains (AF-1 and AF-2, respectively), ER regulates transcription by recruiting coactivator proteins and interacting with general transcriptional machinery. Phosphorylation provides an important mechanism to regulate ER activity. ER is phosphorylated on multiple sites. Serines 104, 106, 118 and 167 are located in the amino-terminal transcription activation function domain AF-1, and phosphorylation of these serines plays an important role in regulating ER activity. Ser118 may be the substrate of the transcription regulatory kinase cdK7. Ser167 may be phosphorylated by p90RSK and Akt. Phosphorylation of Ser167 may confer tamoxifen resistance in breast cancer patients.

Type: Primary
Antigen: ER
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D4B1,5D4E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515344 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol ER
Antigen name ER
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 5D4B1,5D4E3
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Western blot Yes
Antigen synonyms ESRA, Era, ER, ESR, ESR1, DKFZp686N23123, NR3A1
Gene ID 2099
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of ER expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge