Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-KAT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C4C4]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15345 targets MYST1 in IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15345 immunogen is purified recombinant fragment of human MYST1 expressed in E. Coli. MA5-15345 detects MYST1 which has a predicted molecular weight of approximately 53kDa. The MYST family of histone acetyltransferases, which includes MYST1, is named for the founding members MOZ , yeast YBF2 and SAS2, and TIP60 . All members of this family contain a MYST region of about 240 amino acids with a canonical acetyl-CoA-binding site and a C2HC-type zinc finger motif. Most MYST proteins also have a chromodomain involved in protein-protein interactions and targeting transcriptional regulators to chromatin .

Type: Primary
Antigen: KAT8
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C4C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515345 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol KAT8
Antigen name Lysine Acetyltransferase 8
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 8C4C4
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms hMOF, FLJ14040, KAT8, MYST1, MOF
Gene ID 84148
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of human MYST1 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping