Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TIP60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]

Lieferant: Thermo Scientific
MA5-15346 targets TIP60 in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15346 immunogen is purified recombinant fragment of human TIP60 expressed in E. Coli. MA5-15346 detects TIP60 which has a predicted molecular weight of approximately 60kDa. The protein encoded by this gene belongs to the MYST family of histone acetyl transferases and was originally isolated as an HIV-1 TAT-interactive protein. HATs play important roles in regulating chromatin remodeling, transcription and other nuclear processes by acetylating histone and nonhistone proteins. This protein is a histone acetylase that has a role in DNA repair and apoptosis and is thought to play an important role in signal transduction. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: TIP60
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAMA515346 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TIP60
Antigen name K(lysine) acetyltransferase 5
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 3F9
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms TIP60(HTATIP)
Gene ID 10524
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of human TIP60 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge