Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-APE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
In IHC applications, this antibody can be competitively inhibited from recognizing the APE1 antigen in tissues using APE1 protein. This antibody can be used on frozen sections, fixed-paraffin sections and cytospin preps. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for APEX1 (transient overexpression lysate). The mammalian apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE/ref-1) is responsible for the repair of AP sites in DNA. In addition, this enzyme has been shown to function as a redox factor facilitating the DNA binding capability of FOS, JUN, NfkB, HIF-1a as well as other transcription factors. Recently, APE has also been shown to control p53 activity through redox alteration. APE is also linked to apoptosis, associated with thioredoxin, and altered levels of APE have been found in some cancers. APE appears to form a unique link between the DNA base excision pathway, oxidative signaling, transcription regulation, cancer and cell-cycle control.
Type: Primary
Antigen: APE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Rabbit, Primates, Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116500 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol APE1
Antigen name APE1
Reaktivität Mouse, Rat, Human, Rabbit, Primates
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Antigen synonyms Apurinic Endonuclase Factor 1, Apurinic/apy, AP lyase, APEX nuclease, APEN, APE1, Apurinic/apyrimidinic (abasic) endonuclease, AP endonuclease class I
Gene ID 328, 79116, 11792
Konzentration 0.5 mg/ml
Immunogen Affinity purified human Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease (APE/ref-1) fusion protein
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge