Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-OGG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: Jurkat whole cell extracts. 8-hydroxyguanine, a form of oxidative DNA damage induced by free radicals, causes G:C to T:A transversion. In E. Coli, three DNA repair enzymes exist to prevent the mutagenic effects of 8-hydroxyguanine. One of these enzymes, MutM, was found to have a functional yeast (yOgg1) and human (hOgg1) homologue. hOgg1 proteins efficiently released the 8-hydroxyguanine opposite the pyrimidine from DNA and cleaved the AP site in a manner similar to bacterial and yeast enzymes. Genetic backgrounds in control of the repair of damaged DNA are involved in the susceptibility to cancer development. The hOgg1 gene has been mapped to region 3p26.2, a region showing loss of heterozygosity (LOH) in a variety of cancers. In particular, 3p25-p26 is a common LOH region in lung cancer.
Type: Primary
Antigen: OGG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Primates, Mouse, Rat, Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116505 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol OGG1
Antigen name 8-Oxoguanine glycosylase
Reaktivität Rat, Mouse, Human, Primates
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms HMMH, MUTM, HOGG1, OGH1
Gene ID 81528, 18294, 4968
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A peptide derived from the human Ogg1 (within amino acids 1-100).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping