Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-NTH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
The target sequence has 93% sequence homology with bovine proteins. Suggested positive control: Hela whole cell lysate, K562 cell extracts, Hela cell extracts, K562 whole cell lysate. Oxygen radicals damage chromosonal DNA causing cell death and inducing mutations. Although a major focus of oxidatively damaged DNA has centered on the repair of 8-oxo-G, a number of other damaged DNA sites are created by free-radical attack on DNA. The human NTH1 repair protein is one enzyme that has been shown to act on a large number of these other oxidatively damaged DNA sites.A homologue of E. coli Endonuclease III, NTH is a DNA glycosylase with apurinic/apyrimidinic lyase activity. The NTH protein has broad substrate specificity, including numerous ring saturation and fragmentation products of pyrimidines. Research indicates NTH plays a crucial role in removal of oxidative base lesions in mitochondrial DNA.
Type: Primary
Antigen: NTH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 µL 200 µl PIEAPA116506 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol NTH1
Antigen name Endonuclease III like 1
Reaktivität Rat, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Endonuclease III like 1, NTHL 1, OCTS 3
Gene ID 4913, 18207, 29541
Konzentration 1.1 mg/ml
Immunogen A peptide derived from the human NTH1 conjugated to KLH.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge