Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-NUDT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
The target sequence has 91% sequence homology with mouse and rat. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for NUDT1 (transient overexpression lysate). Oxygen radicals damage chromosomal DNA causing cell death and inducing mutations. Among the various classes of DNA damage caused by oxygen radicals, an oxidized form of guanine base (8-oxoguanine) appears to be important as it can pair with cytosine and adenine and G:C to T:A transversion mutation occurs. A significant amount of 8-OxoG is formed in the chromosomal DNA of mammalian cells, with most damaged nucleotides excised from the DNA and excreted in the urine. Along with 8-oxoG being present in oxidatively damaged DNA, 8-oxo-deoxyguanosine (8-oxo-dGTP) is formed in the nucleotide pool during normal cellular metabolism and following oxidative stress. The 8-oxo-dGTP nucleotide can be incorporated in DNA during polymerization and can result in a mispairing unless repaired. MTH converts 8-oxo-dGTP in the nucleotide pool to the monophosphate and prevents the misincorporation of 8-oxo-dGTP into DNA (Figure courtesy of Dr. Mark Kelley). MTH also recognizes 8-oxo-rGTP, which could incorporate into RNA during gene transcription leading to missense or nonsense protein production.
Type: Primary
Antigen: NUDT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 µL 200 µl PIEAPA116507 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol NUDT1
Antigen name 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase
Reaktivität Rat, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms NUDIX Motif 1, NUDT1, Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X Motif 1
Gene ID 4521, 17766, 117260
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A c-terminal peptide derived from the human MTH1 conjugated to KLH.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge