Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-BMAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: 5 ul of reticulocyte lysate translated hMOP3 protein, antigen standard for ARNTL (transient overexpression lysate). MOP3 (BMAL1), a general dimerization partner for a subset of the bHLH-PAS (basic-helix-loop-helix-PER-ARNT-SIM) superfamily of transcription regulators, is involved in circadian rhythm generation. MOP3 interacts with MOP4, CLOCK, hypoxia-inducible factor-1 alpha and -2 alpha. This interaction appears to be distinct from that of the more characterized general partner, ARNT (HIF-1Beta).
Type: Primary
Antigen: BMAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
400 µL 400 µl PIEAPA116516 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol BMAL1
Antigen name Ayl hydrocarbon Receptor nuclear translocator-like
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms MGC47515, BMAL1c, PASD3, TIC, BMAL1, MOP3, JAP3, bHLHe5
Gene ID 406
Format whole serum
Immunogen Recombinant protein corresponding to residues 294-624 of human BMAL1.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.02% sodium azide
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge