Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PHD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples. Suggested positive control: antigen standard for EGLN1 (transient overexpression lysate). HIF prolyl hydroxylase 2 is a prolyl hydroxylase that modifies HIF-alpha. Classic prolyl hydroxylases are found in the endoplasmic reticulum and modify collagen, whereas HIF is an intracellular protein and the HPH sites do not resemble those modifying collagen. HIF is a transcriptional complex that plays a critical role in oxygen homeostasis. HPH is an essential component of the pathway through which cells sense oxygen. In the presence of oxygen, HPHs convert specific prolyl residues in HIF-alpha to hydroxyproline, leading to HIF-alpha destruction. Low oxygen levels, sensed at the cellular level, cause the HIF conversion to be reduced so that HIF is stable and there is increased angiogenesis. HPH-2, specifically, catalyzes the posttranslational formation of 4-hydroxyproline in HIF alpha proteins. It hydroxylates HIF-1 alpha at Pro(402) and Pro(564), and HIF-2 alpha. It targets HIF through the hydroxylation for proteasomal degredation via the von Hippel-Lindau ubiquitylation complex.
Type: Primary
Antigen: PHD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Primates, Rat
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µl PIEAPA116524 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PHD2
Antigen name HIF Prolyl Hydroxylase 2
Reaktivität Mouse, Rat, Primates, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms EGL 9 homolog of C. elegans 1, HIF-P4H 2, HIF Prolyl Hydroxylase 2, P4H2, C1ORF12, Chromosome 1 Open Reading Frame 12, EGLN 1 EGLN1, HIFPH2, Prolyl Hy
Gene ID 54583
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to an N-terminal sequence of the human EGL9 homolog 1 (between residues 1-50). [LocusLink ID 54583]
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge