Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PHD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples. Suggested positive control: antigen standard for EGLN1 (transient overexpression lysate), human glioblastoma cells. HIF prolyl hydroxylase 2 is a prolyl hydroxylase that modifies HIF-alpha. Classic prolyl hydroxylases are found in the endoplasmic reticulum and modify collagen, whereas HIF is an intracellular protein and the HPH sites do not resemble those modifying collagen. HIF is a transcriptional complex that plays a critical role in oxygen homeostasis. HPH is an essential component of the pathway through which cells sense oxygen. In the presence of oxygen, HPHs convert specific prolyl residues in HIF-alpha to hydroxyproline, leading to HIF-alpha destruction. Low oxygen levels, sensed at the cellular level, cause the HIF conversion to be reduced so that HIF is stable and there is increased angiogenesis. HPH-2, specifically, catalyzes the posttranslational formation of 4-hydroxyproline in HIF alpha proteins. It hydroxylates HIF-1 alpha at Pro(402) and Pro(564), and HIF-2 alpha. It targets HIF through the hydroxylation for proteasomal degradation via the von Hippel-Lindau ubiquitylation complex.
Type: Primary
Antigen: PHD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116525 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PHD2
Antigen name HIF Prolyl Hydroxylase 2
Reaktivität Rat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms HIF Prolyl Hydroxylase 2, EGL 9 homolog of C. elegans 1, EGLN 1 EGLN1, HIF-P4H 2, Chromosome 1 Open Reading Frame 12, HIFPH2, C1ORF12, Prolyl Hy, P4H2
Gene ID 308913, 54583
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen The epitope recognized by this antibody maps to a region between residues 1 and 50 of human PHD2/HIF Prolyl Hydroxylase 2 using the numbering given in entry NP_0713341 (GeneID 54583)
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping