Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Aromatase Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with equine (91%), bovine and rabbit (90%), porcine (83%), ovine, goat and canine (81%) based on sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CYP19A1 (transient overexpression lysate), human Fetal Temporal Lobe protein. Aromatase is a key enzyme in steroidogenesis and plays an important role in sexual differentiation, fertility, and carcinogenesis. Many environmental chemicals may influence aromatase activity and thereby disrupt endocrine function.
Type: Primary
Antigen: Aromatase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit, Human, Primates
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116532 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol Aromatase
Antigen name Cytochrome P450 Family 19 Subfamily A Member 1
Reaktivität Rabbit, Human, Primates
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Estrogen synthetase, CYP19, Cytochrome P450 19A1, CYPXIX, ARO1, CYAR, CYP19A1, P-450AROM
Gene ID 1588
Konzentration 1.2 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human aromatase protein sequence (between residues 400-502).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping