Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Cripto Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Thermo Scientific
In Western blot a band is seen at ~18 kDa representing the core form of Cripto1, and at ~36 kDa reporesenting the glycosylated/ post-translationally modified form. Suggested positive control: MDA-MB231 (human breast cancer) lysates. The cripto gene is expressed both in ES cells and during the early phases of embryo development, while, in the adult, it is reactivated in a wide range of epithelial cancers.

Type: Primary
Antigen: Cripto
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116534 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol Cripto
Antigen name Teratocarcinoma-derived growth factor 1
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms TDGF1, Teratocarcinoma-derived growth factor 1, Cripto-1 Growth Factor, TDGF2, CRGF, Cripto-3
Gene ID 6997, 21667
Konzentration 1.0 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the murine cripto protein sequence (between residues 1-50).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge