Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
In Western blot, a band is seen at approximately 42 kDa, however multiple bands may be seen between ~40-60 kDa, depending on phosphorylation of the protein. Suggested positive control: antigen standard for RAD9A (transient overexpression lysate), Osteocarcinoma (U2OS) cell lysate. Human Rad 9 is a homologue of Schizosaccharomyces pombe Rad 9 protein and plays a critical role in cell cycle checkpoint control.
Type: Primary
Antigen: RAD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µL 50 µl PIEAPA116553 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol RAD9
Antigen name RAD9 Checkpoint Clamp Component A
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms RAD9 homolog A, RAD 9 (S pombe) homolog, RAD9A, Cell cycle checkpoint control protein, RAD9 homolog
Gene ID 5883
Immunogen Fusion protein of full length human Rad 9 protein.
Purification Protein G
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.1% sodium azide
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge