Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Human has been tested in WB, IHC-P and ICC/IF, mouse and goat have only been tested in ICC/IF. Suggested positive control: U205, 293T, MO59K cell lysates and MEF lysates . P53-binding protein 1 (53BP1) plays a critical role in tumor suppression and is a putative substrate of ATM kinase. Upon DNA damage, it is phosphorylated and relocalizes to the presumptive sites of damage, specifically, double-strand breaks. This also suggests a role in DNA repair, maintaining genomic stability.
Type: Primary
Antigen: 53BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat, Human, Fish, Mouse, Primates, Rat
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116565 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol 53BP1
Antigen name Tumor suppressor p53-binding protein 1
Reaktivität Human, Goat, Rat, Primates, Mouse, Fish
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms TP53BP1, p202
Gene ID 7158, 27223
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen The epitope recognized by this antibody maps to a region between residues 350 and 400 of human tumor protein p53 binding protein 1 using the numbering given in entry NP_005648.1 (GeneID 7158).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge