Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-CYR61 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse and rat samples despite 94% sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CYR61 (transient overexpression lysate), MDA-MB-231 breast cancer cell lysate. CYR61 is a cysteine-rich, heparin-binding, growth factor belonging to the CCN family of secreted regulatory proteins. It stimulates chondrogensis and angiogenesis, playing an important role in cartilage and bone formation, as well as tumor growth and vascularization.

Type: Primary
Antigen: CYR61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116580 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol CYR61
Antigen name Insulin-like Growth Factor-binding Protein 10
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms IGFBP10, GIG1, Cysteine-rich angiogenic induce 61, insulin-like growth factor-binding protein 10, CCN1
Gene ID 3491
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to the human CYR61 protein sequence (between residues 250-350).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge