Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-ATRIP Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for ATRIP (transient overexpression lysate). ATRIP is an 86 kDa protein that is phosphorylated by ATR, regulates ATR expression, and is an essential component of the DNA damage checkpoint pathway. It localizes to the intranuclear foci after DNA damage or inhibition of replication.

Type: Primary
Antigen: ATRIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µl PIEAPA116582 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol ATRIP
Antigen name ATR-interacting protein
Reactivity Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms ATR interacting protein, TREX1, DRN3, 3' Repair Exonuclease 1, FLJ12343, Three Prime Repair Exonuclease 1, Deoxyribonuclease III, ATRIP
Gene ID 84126
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide derived from a sequence between amino acids 500-550 of the human ATRIP protein (aka TREX1) [Gene ID 11277].
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge