Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: HuH7 hepatocarcinoma cell extracts, antigen standard for ATP7B (transient overexpression lysate). ATP7b is an important protein for copper transport and elimination of excess copper from the body. ATP7b transports metals in and out of cells using ATP. There are 3 known isoforms of the ATP7b gene; A is found in the liver, kidney, and brain, the shorter form B is found in brain tissue, and the third isoform, known as WND/140 KDA is found in mitochondria. Mutations in the ATP7b gene can cause Wilson's disease, an inherited disorder causing copper poisoning in the brain and liver.
Type: Primary
Antigen: ATP7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116583 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ATP7B
Antigen name ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide
Reaktivität Human, Mouse, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms PWD, WC1, WND, WD, RP11-327P2.3
Gene ID 11979, 540, 24218
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide made to an internal sequence nearer the N-terminus of human ATP7b.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.02% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge