Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: human breast cancer and kidney tissue. The trace metal copper (Cu) plays a crucial role in mammalian cells as a cofactor for many enzymes. Cu-related genetic diseases, such as Menkes disease and Wilson disease, arise from a lack of Cu homeostasis in mammalian cells. CTR1 is a high-affinity copper-uptake protein. The C-terminal domain is similar to the Raf family of protein kinases, but it's first two-thirds encodes a novel protein domain. CTR1 provides the primary avenue for copper uptake in mammalian cells, thereby, affecting Cu homeostasis and embryonic development.
Type: Primary
Antigen: CTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Porcine, Mouse, Xenopus laevis, Zebrafish
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116586 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CTR1
Antigen name Copper Transporter 1
Reaktivität Mouse, Rat, Porcine, Human, Xenopus laevis, Zebrafish
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms COPT1, CTR1, copper transporter 1, solute carrier family 31 (copper tansporters) member 1, hCTR1
Gene ID 171135, 397186, 1317, 403028, 20529, 379422
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide of C-terminal region of human CTR1.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris phosphate, tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping