Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Phospho-CREB (Ser121) Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for CREB1 (transient overexpression lysate). Cyclic AMP Response Element Binding protein (CREB) is a basic / leucine zipper transcription factor that binds the cyclic AMP response element (CRE) and activates transcription in response to a variety of extracellular signals including neurotransmitters, hormones, membrane depolarization, and growth and neurotrophic factors. CREB is also regulated by DNA-damaging stimuli and is directly phosphorylated on Ser-121 by the ataxia-telangiectasia-mutated protein kinase, ATM in response to ionizing radiation.
Type: Primary
Antigen: Phospho-CREB (Ser121)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116589 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol Phospho-CREB (Ser121)
Antigen name cAMP responsive element binding protein 1
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms MGC9284, CREB1, Active transcription factor CREB, Transactivator protein, cAMP responsive element binding protein 1
Gene ID 1385, 12912
Modification Phosphorylated: Ser121
Konzentration 0.3 mg/ml
Immunogen A phospho-peptide spanning the Ser-121 phosphorylation site of human CREB.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris, 50% glycerol, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge