Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Carbonic Anhydrase IX Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for CA9 (transient overexpression lysate), Renal carcinoma. Carbonic anhydrase (CA) is an enzyme that assists rapid interconversion of carbon dioxide and water into carbonic acid, protons, and bicarbonate ions. It is abundant in all mammalian tissues. Because of its functionality, it has become an important diagnostic marker for various cancers, most notably renal cell carcinoma (RCC). There are many genes that are inducible by hypoxia, via HIF-1 alpha. CA IX is one of the most inducible genes because of its stability and location within the membrane. Carbonic anhydrases have a widespread role in regulating pH in normal tissues, by regulating hydrogen ion (H+) flux. The pH is important in cell death under hypoxia, thus a blockade of CA IX results in increased cell death under hypoxia. Therefore, CA IX has become a reliable histochemical marker of hypoxia.
Type: Primary
Antigen: Carbonic Anhydrase IX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Plant, Canine, Mouse, Rat
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116592 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol Carbonic Anhydrase IX
Antigen name Carbonic Anhydrase 9
Reaktivität Mouse, Dog, Human, Plant, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel Shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms CA9, pMW1, P54 / 58N, CAIX, Renal cell carcinoma associated antigen G250, Carbonic dehydratase, Membrane antigen MN, RCC associated protein G250
Gene ID 611933, 313495, 230099, 768
Konzentration 1.0 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide derived from a C-terminal sequence of the human CA IX.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.025% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge