Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SCP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for Immunohistochemistry on paraffin-embedded sections. The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of chromosome pairing interactions and not the cause of them.

Type: Primary
Antigen: SCP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Primates, Rat, Mouse, Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116763 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SCP1
Antigen name Serine carboxypeptidase 1
Reaktivität Rat, Primates, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms SCP1, MGC104417, HOM-TES-14, CT8
Gene ID 6847, 20957, 25276
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A C-terminal synthetic peptide made to the human SCP1 protein sequence.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge