Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-SR-BI Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for SCARB1 (transient overexpression lysate). High density lipoproteins (HDLs) play a critical role in cholesterol metabolism and their plasma concentrations are inversely correlated with risk for atherosclerosis. The SR-BI binds HDLs and mediates selective uptake of HDL cholesteryl ester. SR-BI binds HDL with high affinity, is expressed primarily in liver and nonplacental steroidgenic tissues, and mediates selective cholesterol uptake by a distinct mechanism. In mice, it seems that SR-BI plays a key role in determining the levels of plasma lipoprotein cholesterol and the accumulation of cholesterol stores in the adrenal gland.
Type: Primary
Antigen: SR-BI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rabbit, Primates, Rat, Mink, Human, Hamster
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116788 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SR-BI
Antigen name Scavenger receptor class B, member 1
Reactivity Mink, Rabbit, Primates, Hamster, Human, Rat, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Scavenger Receptor-B1, SR-BI, SR-B1, SCARB1, Scavenger Receptor-BI
Gene ID 949, 25073, 20778
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region within the residues 450-509 of mouse Scavenger Receptor-BI.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge