Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ABCG8 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples and is not recommended for IHC applications. ATP-binding cassette (ABC) transporter genes are involved in the regulation of the amount of dietary cholesterol retained in the body. ABCG8, expressed at high levels in the liver and intestine, normally cooperates with ABCG5 to limit intestinal absorption and promote biliary excretion of sterols. The mutated form of this transporter can lead to sterol accumulation and atherosclerosis or sitosterolemia, a rare autosomal recessive disorder, characterized by hyperabsorption of sterols and the inability to excrete sterols into bile.
Type: Primary
Antigen: ABCG8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116792 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ABCG8
Antigen name ATP Binding Cassette, sub-family G, member 8
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms GBD4, STSL, MGC142217
Gene ID 64241
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide from the N-terminal region of human ABCG8 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.1% sodium azide
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping