Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for ABCE1 (transient overexpression lysate), 293 whole cell lysate, Hela whole cell lysate, HeLa and 293 cell lysates. ABCE1 is a member of the ABC Transporter superfamily, although it is not a membrane transporter. It is cytosolically expressed and inhibits the RNaseL protein. Recently, it has been found to be essential for the assembly of immature immunodeficiency virus capsids.
Type: Primary
Antigen: ABCE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116797 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ABCE1
Antigen name ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms ABC 38, RNase L Inhibitor, RNase 4 inhibitor, ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1, RNS4I, OABP, ABC38, Ribonuclease 4 Inhibitor, RLI, ABCE 1
Gene ID 6059
Konzentration 0.2 mg/ml
Immunogen Fusion protein containing residues 1-119 of human ABCE1.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge