Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-SLC7A11 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for Immunoprecipitation. Permeablization is recommended prior to performing Flow analysis. Suggested positive control: antigen standard for SLC7A11 (transient overexpression lysate), human stomach protein or stomach tissue lysate. Mammalian amino acid transport systems consist of a large variety of transporters. The amino acid transporter, cystine/glutamic acid transporter xCT, for system xc has been proposed to be responsible for the cystine transport through the plasma membrane. System xc mediates an amino acid exchange and prefers cystine and glutamate as its substrates. The transporter designated as xCT requires 4F2 heavy chain (4F2hc:CD98) for its functional expression, and belongs to the family of amino acid transporters that associates with the type II membrane glycoproteins such as 4F2hc. In brain, it has been proposed that system xc is up-regulated in glial cells upon oxidative stress and plays an essential roles to protect neurons against oxidative stress. Recent studies have implicated xCT as a gateway that Kaposi's sarcoma herpesvirus (KSHV) uses to enter cells.
Type: Primary
Antigen: SLC7A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116893 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SLC7A11
Antigen name Solute Carrier Family 7 Member 11
Reaktivität Mouse, Human, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Cysteine/glutamate transporter antibody, Amino acid transport system xc-xCT antibody, Calcium channel blocker resistance protein CCBR1 antibody.
Gene ID 310392, 23657, 26570
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acid 1-50 of the human XCT protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge